1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2-Fluorophenyl)propan-1-amine
PC5883-1G
APOSPC5883-1GEA
417
CHF
APOSPC5883-1G
1-(2-Fluorophenyl)propylamine 97%
1-(2-Fluorophenyl)propylamine
Formel:
C₉H₁₂FN MW: 153,197 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784283 CAS-Nummer: 473249-01-3 |