5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 68 CHF
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.013 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11520696
CAS-Nummer: 105827-74-5