3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
PC5828-1G
PC5828-5G
APOSPC5828-1GEA
188
CHF
APOSPC5828-1G
APOSPC5828-5G
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
3-Chloro-4-iodo-2H,2H,4H,4H-perfluorobutane
Formel:
C₄H₄ClF₄I Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784198 CAS-Nummer: 885275-78-5 |