(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5804-1G PC5804-5G
APOSPC5804-1GEA 239 CHF
APOSPC5804-1G APOSPC5804-5G
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Formel: C₄H₃BrF₄
Dichte: >1,5 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026486
CAS-Nummer: 933600-87-4