2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5803-1G PC5803-5G
APOSPC5803-1GEA 116 CHF
APOSPC5803-1G APOSPC5803-5G
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
2-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formel: C₄H₃BrF₄
MW: 206,964 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08461628
CAS-Nummer: 933668-39-4