Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3,4,4,5,5-Pentafluoro-1,2,3-trichlorocyclopentene
PC5793-1G
PC5793-5G
APOSPC5793-1GEA
141
CHF
APOSPC5793-1G
APOSPC5793-5G
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Formel:
C₅Cl₃F₅ MW: 261,405 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039452 CAS-Nummer: 3824-97-3 |