5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57788-1G PC57788-250MG
APOSPC57788-1GEA 163 CHF
APOSPC57788-1G APOSPC57788-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₃NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31567859
CAS-Nummer: 2121705-26-6