5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57787-1G PC57787-250MG
APOSPC57787-1GEA 158 CHF
APOSPC57787-1G APOSPC57787-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₃NOS
MW: 245,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31567862
CAS-Nummer: 1609382-60-6