6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57783-1G
PC57783-250MG
APOSPC57783-1GEA
188
CHF
APOSPC57783-1G
APOSPC57783-250MG
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
6-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₄F₃NS MW: 227,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31567847 CAS-Nummer: 2121264-35-3 |