7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57780-1G PC57780-250MG
APOSPC57780-1GEA 158 CHF
APOSPC57780-1G APOSPC57780-250MG
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
7-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₃NOS
MW: 245,221 g/mol
Melting Pt: 158…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29922223
CAS-Nummer: 1956369-80-4