2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5778-1G
PC5778-5G
APOSPC5778-1GEA
188
CHF
APOSPC5778-1G
APOSPC5778-5G
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
2-Chloro-1,1,1,6,6,6-hexafluorohexa-2,4-diene
Formel:
C₆H₃ClF₆ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08461616 CAS-Nummer: 885276-10-8 UN: 1993 ADR: 3,III |