5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57777-1G
PC57777-250MG
PC57777-5G
APOSPC57777-1GEA
492
CHF
APOSPC57777-1G
APOSPC57777-250MG
APOSPC57777-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₂BrF₃O MW: 238,989 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756767 CAS-Nummer: 914935-69-6 |