8-Chloro-1-fluorophenazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Cloro-6-fluorophenazine
PC57776-1G PC57776-250MG PC57776-5G
APOSPC57776-1GEA 110 CHF
APOSPC57776-1G APOSPC57776-250MG APOSPC57776-5G
8-Chloro-1-fluorophenazine
8-Chloro-1-fluorophenazine
Formel: C₁₂H₆ClFN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32070711
CAS-Nummer: 2407339-50-6