4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57724-1G
PC57724-250MG
APOSPC57724-1GEA
784
CHF
APOSPC57724-1G
APOSPC57724-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32070682 CAS-Nummer: 2167386-60-7 |