2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC57327-1G PC57327-250MG
APOSPC57327-1GEA 784 CHF
APOSPC57327-1G APOSPC57327-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂BrFIN
MW: 301,883 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20923590
CAS-Nummer: 1807231-84-0