1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5731-250MG PC5731-1G
APOSPC5731-250MGEA 340 CHF
APOSPC5731-250MG APOSPC5731-1G
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
1-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorohexane
Formel: C₆H₉BrF₄
MW: 237,033 g/mol
Siedepunkt: 93 °C (25 mm Hg)
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026453
CAS-Nummer: 151831-48-0