Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-bromo-6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57105-1G PC57105-250MG
APOSPC57105-1GEA 1050 CHF
APOSPC57105-1G APOSPC57105-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoronicotinate
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698113
CAS-Nummer: 1214385-74-6