(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(1R)-1-(methylamino)ethyl]benzotrifluoride
PC5710-1G PC5710-250MG
APOSPC5710-1GEA 1340 CHF
APOSPC5710-1G APOSPC5710-250MG
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-N-Methyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N
MW: 203,204 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779107
CAS-Nummer: 672906-72-8