4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57091-1G
PC57091-250MG
APOSPC57091-1GEA
50.6
CHF
APOSPC57091-1G
APOSPC57091-250MG
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
4-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formel:
C₈H₇F₄N MW: 193,141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11153191 CAS-Nummer: 62158-94-5 |