2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57086-1G
PC57086-250MG
APOSPC57086-1GEA
50.6
CHF
APOSPC57086-1G
APOSPC57086-250MG
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
2-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formel:
C₈H₇BrF₃N MW: 254,047 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11153061 CAS-Nummer: 1021056-39-2 |