3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57083-1G PC57083-250MG
APOSPC57083-1GEA 862 CHF
APOSPC57083-1G APOSPC57083-250MG
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline 95%
3-Fluoro-4-iodo-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇FINO
MW: 267,039 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31654715
CAS-Nummer: 2092595-35-0