2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57079-1G PC57079-250MG
APOSPC57079-1GEA 133 CHF
APOSPC57079-1G APOSPC57079-250MG
2-Fluoro-7-chlorophenazine 95%
2-Fluoro-7-chlorophenazine
Formel: C₁₂H₆ClFN₂
MW: 232.641 g/mol
Melting Pt: 225…226 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31922521
CAS-Nummer: 1346682-89-0