4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57076-1G
PC57076-250MG
PC57076-5G
APOSPC57076-1GEA
133
CHF
APOSPC57076-1G
APOSPC57076-250MG
APOSPC57076-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅BrClFO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28142598 CAS-Nummer: 1702154-18-4 |