4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57071-1G
PC57071-250MG
PC57071-5G
APOSPC57071-1GEA
258
CHF
APOSPC57071-1G
APOSPC57071-250MG
APOSPC57071-5G
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ MW: 224.564 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31922518 CAS-Nummer: 2229260-52-8 |