6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57054-1G PC57054-250MG PC57054-5G
APOSPC57054-1GEA 55.7 CHF
APOSPC57054-1G APOSPC57054-250MG APOSPC57054-5G
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520661
CAS-Nummer: 1114809-02-7