3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Fluoro-4-iodophenyl)methanol
PC57052-1G PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-1GEA 85.4 CHF
APOSPC57052-1G APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18396947
CAS-Nummer: 1261615-96-6