2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Fluoro-6-iodophenyl)methanol
PC57046-1G
PC57046-5G
APOSPC57046-1GEA
29.7
CHF
APOSPC57046-1G
APOSPC57046-5G
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-6-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆FIO MW: 252,025 g/mol Melting Pt: 54…55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09910144 CAS-Nummer: 911825-94-0 |