4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57043-1G
PC57043-250MG
PC57043-5G
APOSPC57043-1GEA
355
CHF
APOSPC57043-1G
APOSPC57043-250MG
APOSPC57043-5G
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
4-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrF₂N MW: 193.977 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD21603855 CAS-Nummer: 903513-58-6 |