Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-chloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC57018-1G
APOSPC57018-1GEA 646 CHF
APOSPC57018-1G
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl 6-chloro-5-fluoronicotinate
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Melting Pt: 87…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698136
CAS-Nummer: 78686-78-9