Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57012-250MG
PC57012-1G
PC57012-5G
APOSPC57012-250MGEA
26.2
CHF
APOSPC57012-250MG
APOSPC57012-1G
APOSPC57012-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09951945 CAS-Nummer: 885588-14-7 |