2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromoethyl triflate
PC57000-1G PC57000-5G
APOSPC57000-1GEA 323 CHF
APOSPC57000-1G APOSPC57000-5G
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Bromoethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₄BrF₃O₃S
MW: 257,026 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11656439
CAS-Nummer: 103935-47-3
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II