[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56973-1G
PC56973-250MG
APOSPC56973-1GEA
151
CHF
APOSPC56973-1G
APOSPC56973-250MG
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[7-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₇F₃OS MW: 232,222 g/mol Melting Pt: 71…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12032283 CAS-Nummer: 1171926-67-2 |