1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56966-1G PC56966-250MG PC56966-5G
APOSPC56966-1GEA 73.1 CHF
APOSPC56966-1G APOSPC56966-250MG APOSPC56966-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Formel: C₇H₄BrF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261145
CAS-Nummer: 627526-90-3