2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56957-1G PC56957-250MG
APOSPC56957-1GEA 690 CHF
APOSPC56957-1G APOSPC56957-250MG
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31722920
CAS-Nummer: 2091910-19-7