5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 680 CHF
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄F₄N₂O₃
MW: 240,112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31710614
CAS-Nummer: 2366994-50-3