4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56954-1G PC56954-250MG PC56954-5G
APOSPC56954-1GEA 375 CHF
APOSPC56954-1G APOSPC56954-250MG APOSPC56954-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₆BrF₂NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18426223
CAS-Nummer: 1263274-99-2