4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56944-1G PC56944-250MG PC56944-5G
APOSPC56944-1GEA 688 CHF
APOSPC56944-1G APOSPC56944-250MG APOSPC56944-5G
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol 95%
4-(1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan-2-yl)-2-methylphenol
Formel: C₁₀H₇F₇O
MW: 276,151 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31700004
CAS-Nummer: 353273-04-8