2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56942-1G
PC56942-250MG
PC56942-5G
APOSPC56942-1GEA
119
CHF
APOSPC56942-1G
APOSPC56942-250MG
APOSPC56942-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO MW: 237,454 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12400895 CAS-Nummer: 1135531-73-5 |