5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56922-1G
PC56922-250MG
APOSPC56922-1GEA
122
CHF
APOSPC56922-1G
APOSPC56922-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₃BrClFO₂ MW: 277,474 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31695607 CAS-Nummer: 2379918-48-4 UN: 3261 ADR: 8,III |