5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56919-1G
PC56919-250MG
APOSPC56919-1GEA
557
CHF
APOSPC56919-1G
APOSPC56919-250MG
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrFO₃ MW: 259,029 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16743019 CAS-Nummer: 1249506-21-5 |