Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56917-1G PC56917-250MG
APOSPC56917-1GEA 536 CHF
APOSPC56917-1G APOSPC56917-250MG
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrFO₃
MW: 287,082 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28100223
CAS-Nummer: 1404110-02-6