3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56902-1G
PC56902-250MG
PC56902-5G
PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA
662
CHF
APOSPC56902-1G
APOSPC56902-250MG
APOSPC56902-5G
APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO MW: 237,454 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28733866 CAS-Nummer: 1806838-95-8 |