6-(Difluoromethoxy)-1H-indazole ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56891-1G PC56891-250MG
APOSPC56891-1GEA 90.5 CHF
APOSPC56891-1G APOSPC56891-250MG
6-(Difluoromethoxy)-1H-indazole ≥95%
6-(Difluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₆F₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22552662
CAS-Nummer: 1315359-33-1