6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56884-1G PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA 987 CHF
APOSPC56884-1G APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Formel: C₆H₅FINO
MW: 253,013 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664913
CAS-Nummer: 2090794-57-1