8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56877-1G PC56877-250MG
APOSPC56877-1GEA 784 CHF
APOSPC56877-1G APOSPC56877-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₇H₃BrF₃N₃
MW: 266,018 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31664912
CAS-Nummer: 2151834-34-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III