5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
PC56860-1G PC56860-5G
APOSPC56860-1GEA 436 CHF
APOSPC56860-1G APOSPC56860-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696264
CAS-Nummer: 131747-67-6