3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56842-1G PC56842-250MG
APOSPC56842-1GEA 122 CHF
APOSPC56842-1G APOSPC56842-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD21243959
CAS-Nummer: 1494947-64-6
UN: 1993
ADR: 3,III