2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56840-1G
PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA
688
CHF
APOSPC56840-1G
APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel:
C₉H₄BrF₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD31689284 CAS-Nummer: 871126-88-4 UN: 1993 ADR: 3,III |