4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56835-1G PC56835-500MG PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA 279 CHF
APOSPC56835-1G APOSPC56835-500MG APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205,024 g/mol
Melting Pt: 60…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261252
CAS-Nummer: 550400-07-2