3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56830-1G PC56830-250MG
APOSPC56830-1GEA 627 CHF
APOSPC56830-1G APOSPC56830-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂O
MW: 236,578 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29111399
CAS-Nummer: 1446406-93-4